Drukuj
Zlewki niskie, Azlon®
Dostawca: SciLabware
BPM0050P BPM0100P BPM0500P BPM1000P BPM2000P BPM0250P
213-0107EA 103 PLN
213-0107 213-0108 213-0110 213-0112 213-0113 213-0109
Zlewki niskie, Azlon®
Zlewki
PP, wysoce prześwitujące.
  • Zwężający się styl układania - oszczędność miejsca i łatwość obsługi
  • Autoklawowalne, trwałe o dobrej odporności chemicznej
  • Precyzyjne wylewy bez kapania, z łatwą do odczytania profilowaną podziałką
Certyfikaty: Comply with ISO 7056.