Drukuj
Zlewki niskie, Azlon®
Dostawca: SciLabware
BWN012 BWN018 BWN024 BWN030 BWN036
213-0138EA 136 PLN
213-0138 213-0139 213-0140 213-0141 213-0142
Zlewki niskie, Azlon®
Zlewki
PTFE, nieprzezroczysty, sztywny, bez porów.
  • Doskonała odporność chemiczna - jest odporna na prawie wszystkie chemikalia, z wyjątkiem fluoru i stopionych metali alkalicznych
  • Może wytrzymać 260 ° C
  • Skuteczne zamienniki do pojemników z platyny
Uwaga: NIE jest wskazane używania zlewek PTFE na płytach grzewczych.