Drukuj
Zlewki niskie, Azlon®
Dostawca: SciLabware
BDA230P BDA212P BDA218P BDA224P BDA236P BDA240P BDA242P
213-0064EA 272 PLN
213-0064 213-0058 213-0060 213-0062 213-0067 213-0070 213-0072
Zlewki niskie, Azlon®
Zlewki
PP, przejzroczyste.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporny na temperaturę do 135 °C
  • Gładkie powierzchnie umożliwiają szybkie i łatwe czyszczenie
Idealne do ogólnego użytku laboratoryjnego. Z wylewem i bardzo czytelną niebieską podziałką. Proste krawędzie.
ISO 7056
Certyfikaty: ISO 7056