Drukuj
Zlewki niskie
Dostawca: SciLabware
1000/03M 1000/30D 1000/34D 1000/38D 1000/11M 1000/02M 1000/04D 1000/06D 1000/10D 1000/14D 1000/18D 1000/20D 1000/22D 1000/28D 1000/05M
213-0010EA 373 PLN
213-0010 213-0268 213-0022 213-0023 213-0015 213-0009 213-0011 213-0013 213-0014 213-0016 213-0017 213-0018 213-0019 213-0020 213-0012
Zlewki niskie
Zlewki
Szkło borokrzemianowe PYREX®, bezbarwne, z wylewem.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Idealne do ogólnego użytku laboratoryjnego. Z wylewem, białymi podziałkami i obszarem etykietowania.
Certyfikaty: ISO 3819 i DIN 12331 - Zlewka 10 000 ml uzupełniająca ISO zakresy i podziałki są przybliżone.