Drukuj
VWR®, Zlewki wysokie
Dostawca: VWR Collection
213-1169EA 221 PLN
213-1169 213-1170 213-1171 213-1172 213-1173 213-1174 213-1175 213-1176 213-1178 213-0470
VWR®, Zlewki wysokie
Zlewki
Szkło borokrzemowe 3.3. z wylewem.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność na temperaturę
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
  • I do wielu innych zastosowań
The economical alternative for a wide range of laboratory applications.
DIN 12331, ISO 3819
Certyfikaty: DIN 12331, ISO 3819