Drukuj
Zlewki niskie
Dostawca: KARTELL
1801 1802 1803 1805 1806 1808 1809 811 812 1809CASE 812CASE
213-0192EA 18 PLN
213-0192 213-0193 213-0194 213-0195 213-0196 213-0197 213-0198 213-0199 213-0200 KART1809CASE KART812CASE
Zlewki niskie
Zlewki
PP, wysoce prześwitujące.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporny na ciepło do +121 ° C (przez 20 minut), długotrwałe użytkowanie +100 ° C
  • Gładkie powierzchnie umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie
Idealne do ogólnego użytku laboratoryjnego. Z wylewem i czytelnymi wypukłymi podziałkami.
ISO 7056
Certyfikaty: ISO 7056