Drukuj
Zlewki niskie
Dostawca: VITLAB
605081 606081 607081 608081 609081 610081 611081 612081 614081 615081 616081 617081 618081
213-1702EA 7.5 PLN
213-1702 213-1704 213-1706 213-1708 213-1709 213-1710 213-1711 213-1713 213-1715 213-1716 213-1718 213-1720 213-1712
Zlewki niskie
Zlewki
PP, wysoce przeźroczyste.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporny na wysokie temperatury do 121 °C (przez 20 minut), długotrwałe użytkowanie 100 ° C
  • Gładkie powierzchnie umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie
Idealne do ogólnego użytku laboratoryjnego. Z wylewką i wyjątkowo łatwymi do odczytania wypukłymi niebieskimi podziałkami.
Produkty bezpieczne dla żywności według EC Directive No. 10/2011.
Certyfikaty: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml oprócz ISO 7056)