Drukuj
Zlewki niskie
Dostawca: VITLAB
60503 60603 60703 60803 60903 61003 61103 61203 61403 61503 61603 61703 61803
213-1752EA 9.7 PLN
213-1752 213-1754 213-1756 213-1758 213-1759 213-1760 213-1761 213-1763 213-1765 213-1766 213-1768 213-1770 213-1762
Zlewki niskie
Zlewki
PMP (TPX) krystalicznie czysty.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporny na temperaturę do +150 ° C (do +170 ° C przez krótki czas)
  • Do autoklawowania zalecamy model z wypukłymi podziałkami
  • Aby zachować oznakowanie, zaleca się czyszczenie w temperaturze nieprzekraczającej 60 ° C
Idealne do ogólnego użytku laboratoryjnego. Z wylewem i czytelną czerwoną podziałką.
ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in addition to ISO 7056
Certyfikaty: ISO 7056 - 10 ml / 150 ml / 400 ml / 600 ml / 3000 ml oprócz ISO 7056.