Drukuj
Zlewki wysokie, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
211161704 211162409 211162906 211163602 211164101 211164804 211165303 211165406 211166308 211166805
213-1154EA 47.1 PLN
213-1154 213-1155 213-1156 213-1157 213-1158 213-1159 213-1160 213-1161 213-1162 213-1163
Zlewki wysokie, DURAN®
Zlewki
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, z wylewem.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Posiadają czytelną przybliżoną podziałkę oraz pole do opisu.
With printed retrace code (batch identification).
ISO 3819.