Drukuj
Zlewki niskie, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
1510-0050 1510-0100 1510-0250 1510-0600 1510-1000
213-0212EA 347 PLN
213-0212 213-7212 213-7214 213-7216 213-7217
Zlewki niskie, Nalgene®
Zlewki
PTFE/PFA przeźroczyste, z wylewem.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność termiczna od −270 do +250 °C
  • Autoklawowalne
Idealne do wymagających zastosowań. Nie do użytku na płytach grzejnych. Tłoczona podziałka. Wylew zapobiegający kapaniu.