Drukuj
Zlewki niskie, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
211060701 211060804 211061406 211061706 211062402 211062908 211063604 211064103 211064806 211065305 211065408 211066301 211066807 211067306 211068602
213-1101EA 50.5 PLN
213-1101 213-1102 213-1103 213-1104 213-1105 213-1106 213-1107 213-1108 213-1109 213-1110 213-1111 213-1112 213-1113 213-1114 213-1115
Zlewki niskie, DURAN®
Zlewki
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, z wylewem.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Posiadają czytelną przybliżoną podziałkę oraz pole do opisu (213-1101, 213-1102 bez podziałki i numeru serii).
With printed Retrace Code (batch identification).
ISO 3819 (z wyjątkiem 213-1115).