Drukuj
VWR®, Zlewki niskie
Dostawca: VWR Collection
213-1621EA 149 PLN
213-1621 213-1622 213-1623 213-1624 213-1642 216-1643 219-1644 222-1645 213-1725 213-1726
VWR®, Zlewki niskie
Zlewki
PP, wysoce prześwitujące.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Możliwość sterylizacji w +121 °C przez 20 min
  • Gładka powierzchnia umożliwia dokładne czyszczenie
Idealne do ogólnego użytku laboratoryjnego. Z wylewem i czytelną niebieską podziałką.
ISO 7056
Certyfikaty: ISO 7056