Drukuj
Koszyki na probówki
Dostawca: SciLabware
BWK006 BWK009
215-0549EA 319 PLN
215-0549 215-0550
Koszyki na probówki
Koszyki Kosze na probówki
PP.
  • Very good chemical resistance
  • Autoclavable at 135 °C
  • Highly break-resistant
  • Stackable space saving design
These tests tubes baskets are suitable for rinsing, sterilising, transporting and storing glassware.
Colour: White
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable