Drukuj
Kosze do autoklawowania, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
6917-0127 6917-0150 6917-0230
489-2150EA 252 PLN
489-2150 489-2151 489-2152
Kosze do autoklawowania, Nalgene®
Koszyki Kosze autoklawowalne
PP.
  • Gładka powierzchnia nie zarysuje szkła ani plastików
  • Zapewniają przepływ powietrza dla wentylacji i suszenia
  • Dostępne trzy rozmiary
  • Można je wkładać jeden w drugi podczas przechowywania
Teautoklawowalne kosze służą do umieszczania w nich szkła podczas autoklawowania i mycia.
Kolor: biały