Drukuj
VWR®, Worki, Odpady bezpieczne
Dostawca: VWR Collection
129-0022EA 1600 PLN
129-0022 129-0023
VWR®, Worki, Odpady bezpieczne
Worki Worki na odpady
Mocne worki, idealne do usuwania odpadów bezpiecznych, które muszą być najpierw autoklawowane. PP, 50 μm grubości, przezroczysty, z miejscem na etykietę.
  • Autoklawowalny do 121 ° C
  • Bardzo odporny na rozerwanie i uderzenia
  • Specjalnie szwy zmniejszają ryzyko wycieków
The bags meet the requirements of the 165 g puncture inspection standard as described in ASTM D1709-98.
Certyfikaty: Worki spełniają wymogi normy kontroli przebijania 165 g, opisane w ASTM D1709-98.