Drukuj
VWR®, Worki, zagrożenia biologiczne
Dostawca: VWR Collection
129-0030EA 1150 PLN
129-0030 129-0032 129-1562
VWR®, Worki, zagrożenia biologiczne
Worki Worki na odpady
Wytrzymałe worki idealne do usuwania odpadów stwarzających zagrożenie biologiczne, które należy najpierw poddać sterylizacji w autoklawie. PP, grubość 75 µm, pomarańczowy, z etykietą 'Biohazard'.
  • Autoklawowalny do 135 °C
  • Użyteczny napis wskazujący temperaturę jest biały przed autoklawowaniem po czym staje się czarny: napis
  • 'Zawartość została zautoklawowana' wskazuje na autoklawowanie zakończone sukcesem
  • Jasna czerwień ułatwia rozpoznanie i łatwe zobaczenie etykiety 'Biohazard' z odpowiednim znakiem ostrzegawczym
Torby te są zatwierdzone przez DOT.