Drukuj
Nasadka kątowa ( 105°) do próżni
Dostawca: SciLabware
RA2/11 RA2/22
271-0008EA 253 PLN
271-0008 271-0009
Nasadka kątowa ( 105°) do próżni
Elementy do destylacji Łączniki destylacyjne
PYREX®, borosilicate glass, bend.
  • Avoids the problems of 'closed systems'
With a side arm for venting purposes, not for connection to a vacuum source. For adapters with vacuum connection, see 201-8653.