Drukuj
Nasadka kątowa z tubusem próżniowym na gwint, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
RA3/22/SC RA3/44/SC RA3/11/SC RA3/23/SC RA3/33/SC
201-8160EA 437 PLN
201-8160 201-0599 201-0597 BIBBRA3/23/SC 201-0598
Nasadka kątowa z tubusem próżniowym na gwint, Quickfit®
Elementy do destylacji Łączniki destylacyjne
PYREX®, borosilicate glass, bent.
  • Easy connection to flexible tubing via detachable plastic screw thread connector
Adapter with a side arm for connection to a vacuum supply.