Drukuj
Nasadka kątowa z krótkim lub długim trzpieniem, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
RA1/14 RA1/03 RA1/01 RA1/02 RA1/11 RA1/12 RA1/13 RA1/04
BIBBRA1/14EA 858 PLN
BIBBRA1/14 271-0004 271-0002 271-0003 271-0005 201-0618 201-0619 BIBBRA1/04
Nasadka kątowa z krótkim lub długim trzpieniem, Quickfit®
Elementy do destylacji Łączniki destylacyjne
PYREX®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
Useful for feeding distillate from condensers into receiving vessels.