Drukuj
Nasadka destylacyjna prosta
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05000222 05000414 05000444 05000111
LENZ05000222EA 172 PLN
LENZ05000222 LENZ05000414 271-2212 271-2211
Nasadka destylacyjna prosta
Elementy do destylacji Nasadki destylacyjne
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna zapewniająca stosunkowo dużą odporność na zmiany temperatury
Z dwoma standardowymi uziemionymi gniazdami 29/32 i jednym standardowym uziemionym stożkiem 29/32. Szyjka boczna nachylona ku górze pod kątem 105°.