Drukuj
VWR® Adaptery do szlifów stożkowych
Dostawca: VWR Collection
201-0052EA 90.1 PLN
201-0052 201-0053 201-0054 201-0055 201-0056 201-0057 201-0058 201-0059 201-0060 201-0061
VWR® Adaptery do szlifów stożkowych
Adaptery i złącza Adaptery, stożkowe połaczenia szlifowane
PTFE, grubościenny.
  • Doskonała odporność chemiczna
  • Gazo, ciecz i próżnioszczelny
  • Odporny na temperatury od −200 do +280 °C
For greaseless connection of two different ground joint sizes; no grease residue can get into the analysis. Sturdy construction with grip and sealing rings, which prevent ground joints from seizing and give a very good seal.