Drukuj
VWR®, Złącza elastyczne do szlifów stożkowych
Dostawca: VWR Collection
201-0062EA 257 PLN
201-0062 201-0063 201-0064 201-0065 201-0066 201-0067 201-0068
VWR®, Złącza elastyczne do szlifów stożkowych
Adaptery i złącza Adaptery, stożkowe połaczenia szlifowane
PTFE, ze szlifowanymi złączami na stożku i gnieździe.
  • Doskonała odporność chemiczna
  • Gazo, ciecz i próżnioszczelny
  • Odporny na temperatury od −200 do +280 °C
For use as a flexible or elastic connector to prevent pressure and stresses, and to dampen vibrations in standard ground joints. Sturdy construction with sealing rings, which prevent the ground joint from seizing and give a very good seal. No grease required, so joint grease residue cannot contaminate the analysis. Can be bent to an angle of 120°.