Drukuj
Nasadka destylacyjna Quickfit®
Dostawca: SciLabware
SH1/44 SH1/11 SH1/22 SH1/23 SH1/33
201-8163EA 247 PLN
201-8163 201-3046 201-3047 201-3048 BIBBSH1/33
Nasadka destylacyjna Quickfit®
Elementy do destylacji Łapacze cieczy
PYREX®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
Provides a simple vapour conduit between flasks and distillation condensers.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable