Drukuj
Płytki wielodołkowe, powlekane poli-D-lizyną, Nunc™, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
152035 152025
735-0227EA 3240 PLN
735-0227 NUNC152025
Płytki wielodołkowe, powlekane poli-D-lizyną, Nunc™, Thermo Fisher Scientific
Mikropłytki Płytki do hodowli komórkowych
Polistyren, z wieczkiem. Użyteczne we wszystkich dziedzinach hodowli komórkowych.
  • Podniesione krawędzie dołków dla niższego ryzyka kontaminacji
  • Excellent optical quality
  • Powierzchnia certyfikowana Nunclon™Δ
Ideal for culturing finicky cells that do not attach to the regular cell culture-treated surfaces.
Informacje do zamówienia: Dishes come packed in sleeves of five.