Drukuj
Taśmy uszczelniające, Nunc™, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
232701 232702 276014 249719 249720 235306 235307 241205 232698 232699 236272 236370
391-7534EA 784 PLN
391-7534 734-2134 391-7614 734-2135 NUNC249720 734-1341 732-0851 NUNC241205 391-7500 NUNC232699 NUNC236272 NUNC236370
Taśmy uszczelniające, Nunc™, Thermo Fisher Scientific
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Efektywne uszczelnienie wszystkich formatów mikropłytek. Do przechowywania, PCR, mikroskopii, hodowli i ochrony.
  • Nacinane, arkusze wielkości płytek
  • Dostępne przekłuwalne taśmy