Drukuj
UltraClear® Histology, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
3905.9010PEEA 329 PLN
3905.9010PE 3905.5000PE 3905.2500PE
UltraClear® Histology, J.T.Baker®
UltraClear®
Clearing agent for use in Histology and Cytology.
Temp. Zapłonu: 5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer WE (dawny EINECS): 292-459-0
Jednostka: 3295
ADR: 3 III
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance passes test
Aromates (as Xylene) max. 60 ppm
Solubility in Ethanol passes test
Solubility in Xylene passes test