Drukuj
Naczynia wielowarstwowe, nieobrobione, Nunc™, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
179820 144530 150200 150239 150787
734-2375EA 1880 PLN
734-2375 734-0994 735-0223 735-0224 735-0225
Naczynia wielowarstwowe, nieobrobione, Nunc™, Thermo Fisher Scientific
Mikropłytki Płytki do hodowli komórkowych
Polistyren, nieleczone, z wieczkiem, sterylne.
  • Wysokie krawędzie dołków dla obniżenia ryzyka kontaminacji między dołkami
  • Świetne właściwości optyczne
  • Nie pirogenne