Drukuj
3,5-Diamino-1,2,4-triazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3,5-Diamino-1,2,4-triazole, Guanazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
D26202-100G D26202-25G
SIALD26202-100GEA 2510 PLN
SIALD26202-100G SIALD26202-25G
3,5-Diamino-1,2,4-triazol, Sigma-Aldrich®
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole
Formuła: C₂H₅N₅
Temp. Wrzenia: 425 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 205 °C
Numer MDL: MFCD00005233
Numer CAS: 1455-77-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-937-2