Drukuj
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D208000-1G D208000-5G
SIALD208000-1GEA 315 PLN
SIALD208000-1G SIALD208000-5G
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene, Sigma-Aldrich®
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene
Used an alternative to Nile red for fluorescent detection of lipid droplets
Formuła: (C₆H₅)CHCHCHCHCHCH(C₆H₅)
Temp. Wrzenia: 351 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 204…205 °C
Gęstość: 1,075 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004793
Numer CAS: 1720-32-7
Numer WE (dawny EINECS): 217-011-3