Drukuj
1,2,4-Triazol-3-iloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A8056-100G A8056-10G A8056-25G
SIALA8056-100GEA 1180 PLN
SIALA8056-100G SIALA8056-10G SIALA8056-25G
1,2,4-Triazol-3-iloamina, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triazol-3-iloamina
Formuła: C₂H₄N₄
Temp. Wrzenia: 347 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 149…152 °C
Gęstość: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00053362
Numer CAS: 61-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-521-5
Klasyfikacja Merck : 13,00489