Drukuj
Difenyloamino-4-sulfonian sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Sodium Diphenylaminesulphonate, Sodium N-phenylsulphanilate, Sodium (4-anilinobenzenesulphonate), Diphenylamine-4-sulphonic acid, sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
242969-25G 242969-5G
SIAL242969-25GEA 1700 PLN
SIAL242969-25G SIAL242969-5G
Difenyloamino-4-sulfonian sodu, Sigma-Aldrich®
Difenyloamino-4-sulfonian sodu
Formuła: C₁₂H₁₀NNaO₃S
MW: 271.27 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036468
Numer CAS: 6152-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 228-165-6
Klasyfikacja Merck : 13,07397