Drukuj
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 mol/l roztwór wodny, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.09193.0100 1.09193.0500
1.09193.0100EA 257 PLN
1.09193.0100 1.09193.0500
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 mol/l roztwór wodny, Supelco®
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Formuła: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00036428
Numer CAS: 14634-91-4
Numer WE (dawny EINECS): 238-676-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)