Drukuj
Sól sodowa błękitu metylotymolowego
Dostawca: Merck
Synonim: Sodium 2,2',2'',2'''-((((1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetate, Methylthymol Blue tetrasodium salt
MQ200
1.06084.0001 1.06084.0005
1.06084.0001EA 1010 PLN
1.06084.0001 1.06084.0005
Sól sodowa błękitu metylotymolowego
Sól sodowa błękitu metylotymolowego
Formuła: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
MW: 844.76 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148905
Numer CAS: 1945-77-3
Numer WE (dawny EINECS): 217-743-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 460 g/l (20 °C)
Melting Point 844.76 g/mol
Molar Mass 570 kg/m3
pH 6.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)