4-(Trifluoroacetylo)toluen 97
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone, 4-(Trifluoroacetyl)toluene, 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one
L12424.03
L12424.06
L12424.03EA
531
PLN
L12424.03
L12424.06
4-(Trifluoroacetylo)toluen 97
4-(Trifluoroacetylo)toluen
Purity: 97%
CAS No.: 394-59-2
Molecular Formula: C9H7F3O
Formula Weight: 188.15
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 70-72°/15mm
MDL No.: MFCD00052338
Formuła:
C₉H₇F₃O MW: 188.15 g/mol Temp. Wrzenia: 70…72 °C (15 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052338 Numer CAS: 394-59-2 |