2-Metylo-1-buten-3-yn ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 78-80-8
Molecular Formula: C5H6
Formula Weight: 66.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -45°(-49°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Pungent
Melting Point: -113°
Boiling Point: 32-33°
Beilstein Reference: 969175
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008599
Formuła:
C₅H₆ Temp. Wrzenia: 32…33 °C Temp. topnienia: –113 °C Gęstość: 0,694 Temp. Zapłonu: –45 °C (–49 °F) |
Numer MDL:
MFCD00008599 Numer CAS: 78-80-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-144-9 Jednostka: 3295 ADR: 3,I |