3,5-Diamino-1,2,4-triazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B22775.06
B22775.14
B22775.22
B22775.06EA
258
PLN
B22775.06
B22775.14
B22775.22
3,5-Diamino-1,2,4-triazol ≥98%
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole
Purity: 98+%
CAS No.: 1455-77-2
Molecular Formula: C2H5N5
Formula Weight: 99.10
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 112467
Formuła:
C₂H₅N₅ Temp. Wrzenia: 425 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005233 Numer CAS: 1455-77-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-937-2 |