Difenyloamino-4-sulfonian sodu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Sodium Diphenylaminesulphonate, Sodium N-phenylsulphanilate, Sodium (4-anilinobenzenesulphonate), Diphenylamine-4-sulphonic acid, sodium salt
A19768.06
A19768.14
A19768.06EA
480
PLN
A19768.06
A19768.14
Difenyloamino-4-sulfonian sodu 98%
Difenyloamino-4-sulfonian sodu
Purity: 98%
CAS No.: 6152-67-6
Molecular Formula: C12H10NNaO3S
Formula Weight: 271.27
MDL No.: MFCD00036468
Formuła:
C₁₂H₁₀NNaO₃S MW: 271.27 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036468 Numer CAS: 6152-67-6 Numer WE (dawny EINECS): 228-165-6 Klasyfikacja Merck : 13,07397 |