1,2,4-Triazol-4-iloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17716.06
A17716.14
A17716.22
A17716.06EA
226
PLN
A17716.06
A17716.14
A17716.22
1,2,4-Triazol-4-iloamina 99%
1,2,4-Triazol-4-iloamina
Purity: 99%
CAS No.: 584-13-4
Molecular Formula: C2H4N4
Formula Weight: 84.08
Melting Point: 83-88°
Beilstein Reference: 107563
Formuła:
C₂H₄N₄ Temp. topnienia: 83…88 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003099 Numer CAS: 584-13-4 Numer WE (dawny EINECS): 209-533-5 |