Jodek 1-etylochinaldyniowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-Ethyl-2-methylquinolin-1-ium iodide, 1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
A10584.22
A10584.14
A10584.06
A10584.22EA
3900
PLN
A10584.22
A10584.14
A10584.06
Jodek 1-etylochinaldyniowy ≥97%
Jodek 1-etylochinaldyniowy
Purity: 97%
CAS No.: 606-55-3
Molecular Formula: C12H14IN
Formula Weight: 299.16
Melting Point: 231° dec.
MDL No.: MFCD00031829
Formuła:
C₁₂H₁₄IN MW: 299.15 g/mol Temp. topnienia: 231 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.689 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00031829 Numer CAS: 606-55-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-120-7 |