Difenyloamino-4-sulfonian sodu ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
41714.09
41714.04
41714.18
41714.09EA
1170
PLN
41714.09
41714.04
41714.18
Difenyloamino-4-sulfonian sodu ACS
Difenyloamino-4-sulfonian sodu
CAS No.: 6152-67-6
Molecular Formula: C12H10NNaO3S
Formula Weight: 271.27
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00036468
Redox indicator
Formuła:
C₁₂H₁₀NNaO₃S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036468 Numer CAS: 6152-67-6 Numer WE (dawny EINECS): 228-165-6 Klasyfikacja Merck : 13,07397 |