Drukuj
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
30562.18 30562.30
30562.18EA 482 PLN
30562.18 30562.30
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M in aqueous solution
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
CAS No.: 14634-91-4 Molecular Formula: C36H24FeN6O4S Formula Weight: 692.53 Physical Form: Liquid Appearance: Red
Formuła: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692.54 g/mol
Gęstość: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036428
Numer CAS: 14634-91-4
Numer WE (dawny EINECS): 238-676-6