Difenyloamino-4-sulfonian sodu ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
423660010
423660050
423660500
ACRO423660010EA
146
PLN
ACRO423660010
ACRO423660050
ACRO423660500
Difenyloamino-4-sulfonian sodu ACS
Formuła:
C₁₂H₁₀NNaO₃S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036468 Numer CAS: 6152-67-6 Numer WE (dawny EINECS): 228-165-6 Klasyfikacja Merck : 13,07397 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Off-white to beige to light grey Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Sensitivity | (as indicator) passes test |