Drukuj
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
422251000 422255000
ACRO422251000EA 321 PLN
ACRO422251000 ACRO422255000
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M in aqueous solution
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Formuła: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Gęstość: 1,006 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036428
Numer CAS: 14634-91-4
Numer WE (dawny EINECS): 238-676-6
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red Liquid
Concentration 0.024 to 0.026 M (w/v in water)
Suitability (for use as ind. for Fe) Passes test