Drukuj
Pararosaniline hydrochloride 98%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
416800250 416800050 416801000
ACRO416800250EA 542 PLN
ACRO416800250 ACRO416800050 ACRO416801000
Pararosaniline hydrochloride 98%, czysty
Pararosaniline hydrochloride
Formuła: C₁₉H₁₈ClN₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001657
Numer CAS: 569-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-321-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green to dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (110°C, 1 h)
HPLC ≥97.5 %
UV Lambda max 543 to 549 nm (c=0.0003%, 50% EtOH)