Drukuj
Boron trifluoride - methanol complex 12% 1.5 M in methanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
402761000 402765000 402760010
ACRO402761000EA 180 PLN
ACRO402761000 ACRO402765000 ACRO402760010
Boron trifluoride - methanol complex 12% 1.5 M in methanol
Boron trifluoride - methanol complex
Formuła: CH₄BF₃O
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,87 g/cm³
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00071635
Numer CAS: 373-57-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-766-4
Jednostka: 3286
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to amber Solution
Titration with NaOH 10 to 15 % w/v
Refractive index 1.5250 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %