Drukuj
2-Metylo-1-buten-3-yn 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methylbut-1-en-3-yne
336480100 336480500
ACRO336480100EA 597 PLN
ACRO336480100 ACRO336480500
2-Metylo-1-buten-3-yn 98%
2-Metylo-1-buten-3-yn
Formuła: C₅H₆
MW: 66.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 32 °C
Temp. topnienia: –113 °C
Gęstość: 0.69 g/cm³
Temp. Zapłonu: –45 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008599
Numer CAS: 78-80-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-144-9
Jednostka: 3295
ADR: 3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %