Drukuj
Pararosaniline hydrochloride, pure, high purity biological stain
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Czerwien zasadowa 9, Basic Red 9
227880250 227881000 227880050 227885000
ACRO227880250EA 482 PLN
ACRO227880250 ACRO227881000 ACRO227880050 ACRO227885000
Pararosaniline hydrochloride, pure, high purity biological stain
Pararosaniline hydrochloride
Formuła: C₁₉H₁₈ClN₃
MW: 323.82 g/mol
Temp. topnienia: 268…270 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001657
Numer CAS: 569-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-321-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥85 %