Drukuj
Difenyloamino-4-sulfonian sodu, pure indicator grade, redox indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium Diphenylaminesulphonate, Sodium N-phenylsulphanilate, Sodium (4-anilinobenzenesulphonate), Diphenylamine-4-sulphonic acid, sodium salt
222220050 222220250
ACRO222220050EA 457 PLN
ACRO222220050 ACRO222220250
Difenyloamino-4-sulfonian sodu, pure indicator grade, redox indicator
Difenyloamino-4-sulfonian sodu
Formuła: C₁₂H₁₀NNaO₃S
MW: 271.27 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036468
Numer CAS: 6152-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 228-165-6
Klasyfikacja Merck : 13,07397
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sensitivity (as indicator) Passes test