Drukuj
3,5-Diamino-1,2,4-triazol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 3,5-Diamino-1,2,4-triazole, Guanazole
112440250 112441000
ACRO112440250EA 562 PLN
ACRO112440250 ACRO112441000
3,5-Diamino-1,2,4-triazol 98%
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole
Formuła: C₂H₅N₅
Temp. Wrzenia: 425 °C (1013 hPa)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005233
Numer CAS: 1455-77-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-937-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to grey Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 207 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %