Drukuj
Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Round, PPCO, Packaging, with Screw Caps
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2087-0001 2087-0002 2087-0004 2087-0008
215-2236EA 550 PLN
215-2236 215-2237 215-2239 215-2240
Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Round, PPCO, Packaging, with Screw Caps
Butelki i butle Butle plastikowe
PPCO, półprzezroczysty z zakrętką z naturalnego polipropylenu.
  • Lekki
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę
  • Linerless closure
Wykonuj lekkie, uniwersalne aplikacje, w których cięższa butelka nie jest wymagana.
Economical and recyclable; designed for single use. Translucence allows for easy viewing of liquid levels.
Linerless caps ensure leakproof protection without the use of liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate the reagents.
Manufactured from non-toxic materials.
Certyfikaty: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.